Merck
CLS400084
サポートロッド、Corning® ホットプレートおよびスターラー用
stainless steel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.73
製品CLS400084は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
stainless steel
メーカー/製品名
Corning 400084
直径× L
5/16 in. × 12 in.
関連するカテゴリー
詳細
この5/16 × 12インチステンレス製サポートロッドは、Corning PC-200/210/220シリーズのホットプレート/スターラー底面にネジ止めします。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)