Merck
CLS3990
Corning® NBS 96ウェルプレート、フタなし
flat bottom, white polystyrene, bag of 5 ×, non-sterile, lid: no
別名:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.15
製品CLS3990は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
flat bottom
polystyrene
white bottom
white polystyrene
無菌性
non-sterile
non-sterile
特徴
lid: no
lid: no
skirt
plate format: 96 well standard
包装
case of 100
pack of 25
bag of 5 ×
メーカー/製品名
Corning 3990
最大容量
360 μL
サイズ
96 wells
ウェル容積
360 μL
ウェル有効容積
75-200 μL
有効容積
200 μL
white
適合性
suitable for (cell cuture)
結合型
NBS (non-binding surface)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® NBS 96ウェルプレート
ノンバインディングサーフェス(NBS)マルチウェルプレートは、ポリマーサーフェス(PS)を改良して非イオン性の親水性表面(ポリエチレンオキシド様)になったことで、生物的相互作用が最小化し、信号対雑音比が向上します。試験結果から、ポリマーに対するタンパク質と核酸の結合を有意に減少させ(2 ng/cm2未満、PSおよびPP表面と比較して90%を超えるタンパク質結合の減少)、酵素活性を維持し、多数の細胞株の接着を阻害するというNBSの性能が示されています。アッセイプレートのこの新しい表面技術は、シンチレーション近接アッセイ(SPA)などのホモジニアスアッセイに最適です。選択したアッセイでは、信号対雑音比が20倍以上に増加し、感受性と特異性の改善も示されました。使用時の推奨容量は、96ウェルプレートの場合75 μL~200 μL、384ウェルプレートの場合20 μL~80 μLです。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NBS is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Abdisalan M Noor et al.
BMC infectious diseases, 11, 121-121 (2011-05-17)
Countries aiming for malaria elimination require a detailed understanding of the current intensity of malaria transmission within their national borders. National household sample surveys are now being used to define infection prevalence but these are less efficient in areas of