Merck
CLS3721
Corning® 96ウェルプレート、ハーフエリア
flat bottom clear, black polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 5, sterile, lid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
製品CLS3721は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
black polystyrene
clear bottom
flat bottom clear
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
包装
bag of 5
メーカー/製品名
Corning 3721
サイズ
96 wells
ウェルD
10.7 mm
ウェル容積
190 μL
ウェル有効容積
25-125 μL
適合性
suitable for tissue
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)