Merck
CLS3635
Corning® UV-Transparent Microplates
flat bottom clear, polystryrene, pkg of 50 ea, non-sterile, lid: no
別名:
96ウェルUV/VISプレート, 96ウェルUVプレート, 96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.24
物質
clear acrylic copolymer plate
flat bottom clear
round clear wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
polystryrene
包装
case of 50
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
Corning 3635
ウェル容積
370 μL
ウェル有効容積
75-200 μL
ウェル
96 wells
clear
適合性
suitable for (protein and/or nucleic acid concentrations; UV/VIS applications)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Corning 96ウェルUVプレート
Corning 96ウェルUVプレートのウェル底はUV透過性で、タンパク質や核酸の濃度測定に最適です。
  • 低バックグラウンドで、260および280 nmでの安定した性能が保証されます。
  • デオキシリボヌクレアーゼ、リボヌクレアーゼフリーを証明済み
  • 強度と最大の漏れ耐性を得るため、UV透過性の底をアクリルのベースに直接成型
  • 総ウェル容量:360 μL、使用時の推奨量は75~200 μL
  • フタは別売
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thomas Boehm et al.
Inflammation research : official journal of the European Histamine Research Society ... [et al.], 69(9), 937-950 (2020-06-04)
To measure diamine oxidase (DAO) activity with high sensitivity in complex matrices like plasma or tissue extracts radioactive putrescine or horseradish peroxidase (HRP)/hydrogen peroxide (H2O2) coupling must be used. The use of radioactive material should be avoided and HRP/H2O2 coupling
プロトコル
Assays that predict passive absorption of orally administered drugs have become increasingly important in the drug discovery process. As previously described by Faller and Kansy such assays provide rapid, low cost and automation friendly methods to measure a compound’s passive permeability.