Merck
CLS3584
Corning® volume adapter for 96 well filter plates
metal, non-sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.24
物質
metal
無菌性
non-sterile
包装
pack of 10 ea
case of 50 ea
メーカー/製品名
Corning 3584
ウェル容積
1 mL
ウェル
96 wells
詳細
Volume adapter mounts on top of the 96 well FiltrEX; filter plate and allows larger volumes (1mL) to be applied to each well in a filter plate. Adapters are nonsterile.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
FiltrEX is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)