Merck
CLS3550
Corning® 96ウェルタンパク結晶化プレート
COC, non-treated, 3:1 1uL conical flat bottom crystal cup wells, clear, nonsterile
別名:
96ウェルタンパク質結晶化プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.15
物質
clear plate
conical bottom clear wells
cyclic olefin copolymer (COC)
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
(protein wells: 3/reservoir well)
plate format: 96 well
包装
pack of 10 ea
case of 50 ea
メーカー/製品名
Corning 3550
リザーバー容積
100 μL
サイズ
96 wells
ウェル容積
1 μL , protein well volume
clear
適合性
suitable for (sitting drop vapor diffusion high-throughput (HT) protein crystallization)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Corning®96ウェルタンパク結晶化プレート
Corning 96ウェルタンパク結晶化プレートは、対応するタンパク質ウェルとともに大きな容器ウェルを持っています。これはポリプロピレンやポリスチレンより優れた先進的な光学ポリマー(環状オレフィンコポリマー(COC))から作られており、光学的透明度と有機溶媒に対する耐性が向上しています。このプレートは、高スループットでタンパク質を結晶化するシッティングドロップ法に使用でき、手動ピペッターとロボット操作に適合します。
広い容器ウェルの最大容量は100 μL、お勧めするスクリーン試薬の作業容量は25~755 μLです。小さいタンパク質ウェルの容量範囲は1~4 μLです。
  • 各ウェルに、1 μLの円錐形平底タンパク質ウェル(Crystal Cup)3個と100 μLの試薬容器1個が含まれています。
  • Crystal Cup設計のウェルにより、タンパク質結晶の集中化と収集が容易
  • 100 μLという低容量の試薬容器により試薬コストを削減
  • 蒸気拡散法(シッティングドロップ法)による高スループットのタンパク質結晶化用に設計
  • 新開発の環状オレフィンコポリマー(COC)材質として採用。アセトン、酢酸、ブタノン、エタノール、イソプロパノール、メタノール、DMSO、硝酸(65%)、硫酸(40%)、塩酸(36%)、アンモニア水(33%)といった一般的な溶媒に対し高耐性および透明度を改善
  • バックグラウンド干渉を最小限に抑えた偏光の下で、タンパク質の結晶を容易に観察できるようにします。
  • ポリマーの吸水力が弱いため、タンパク質の滴下容量を損失することはありません。
  • 各ウェルに容器番号がエンボス加工されているため、容易に識別できます。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)