Merck
CLS3517
Corning® Netwells® accessories
black reagent tray
別名:
cell culture dishes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
polystyrene
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
包装
case of 200 ea
pack of 25 ea
メーカー/製品名
Corning 3517
サイズ
1 well
black
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Black polystyrene reagent trays offer better visibility of tissue sections
Lids not included
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NETWELL is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)