Merck
CLS33982B
Corning® PYREX® glass housing filter discs
coarse frit
別名:
lab equipment accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.43
製品名
Pyrex® 47mmマイクロフィルターアセンブリー用フリット支持台、40/35ジョイント付き, coarse frit
物質
glass housing
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Corning
直径
47 mm
ネック直径
33-41 mm
関連するカテゴリー
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)