製品CLS3384は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
flat bottom wells clear
polyethylene membrane
polystyrene
round wells
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
plate format: 96 well
包装
pack of 4
case of 8
メーカー/製品名
Corning 3384
インサート有効容積
0.08 mL
膜直径
4.26 mm
膜厚
10.0 μm
サイズ
96 wells
表面積
0.14 cm2 , cell growth area
ウェル有効容積
0.235 mL
色
clear plate
ポアサイズ
8.0 μm pore size
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- 96ウェルのアレイに透過性のサポート(インサート)を追加し、自動システムでの使用に適した硬質トレイを組み合わせた「HTS Transwell®-96ウェル透過性サポート」
- 構成(1箱につき以下の構成部品8セット):Transwell®-96透過性サポート(インサート)、レシーバープレート((96ウェル。増殖または分析の工程で使用)、滅菌済みフタ1枚
- 孔径8.0 μmのPET(ポリエステル)膜
- 増殖表面/移動面の面積:0.143 cm²(他ブランド同等品比20~50%増)
- 上部と下部側面とに広口のポートを配置
- マルチチャネルフィーダーポート、グリップしやすい表面材質、バーコード対応により自動培養システムに最適
- すべての膜は細胞接着用に表面処理
- レシーバープレートは未処理
- フタが蒸発を最小限に抑え、コンタミネーションを防止
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)