Merck
CLS3378
Corning® HTS Transwell®-24 ウェル透過サポート
HTS Transwell-24 units w/ 0.4 μm pore polyester membrane and 6.5 mm inserts, TC-treated, sterile, 12/cs
別名:
corning transwell, transwell corning
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NA.75
製品CLS3378は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane
round wells
詳細
12 HTS Transwell-24 units loaded into twelve 24 well plates
無菌性
sterile
特徴
lid
plate format: 24 wells
包装
case of 12
pack of 12
メーカー/製品名
Corning 3378
インサート有効容積
0.1 mL
膜厚
10 μm
サイズ
24 wells
表面積
0.33 cm2 , cell growth area
ウェル有効容積
0.6 mL
clear
ポアサイズ
0.4 μm pore size
適合性
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® HTS Transwell® 24ウェル透過性支持体
特徴および利点:
  • 細胞接着性を最適化するための表面処理済み
  • 孔径0.4~3 μmのポリカーボネート膜またはポリエステル膜
  • 容器は別途購入できます。
  • ガンマ線照射により滅菌済み
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)