Merck
CLS3335
Corning® CellBIND® 細胞培養マルチウェルプレート
size 6 wells, flat clear bottom, sterile, lid
別名:
6 ウェル培養プレート, 細胞培養プレート, 細胞培養マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
製品CLS3335は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
flat clear bottom
polystyrene
無菌性
sterile
sterile
特徴
lid
lid
skirt
plate format: 6 well standard
包装
pack of 5 ea
case of 50 ea
メーカー/製品名
Corning 3335
サイズ
6 wells
表面積
9.5 cm2 , cell growth area
ウェル容積
16.8 mL
ウェル有効容積
1.9-2.9 mL
適合性
suitable for (cell culture involving anchorage-dependant cell lines)
結合型
CellBIND® surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning®CellBIND®細胞培養マルチウェルプレート
  • コンタミネーションを減らす凝縮リング付きのフタ(裏返し不可)
  • ウェルを認識するための個別英数字コード
  • 設置面積が均一であるために積み重ねが容易
  • 細胞接着に最適な処理を施したCellBIND®表面
  • ガンマ線照射により滅菌済み
  • 発熱性物質不含の試験済み
法的情報
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jéssica Borghesi et al.
BMC veterinary research, 16(1), 353-353 (2020-09-26)
Tumours in mammary glands represent the most common neoplasia in bitches, as in humans. This high incidence results in part from the stimulation of sex hormones on these glands. Among mammary tumours, inflammatory carcinoma is the most aggressive, presenting a
Min Shen et al.
International immunopharmacology, 85, 106637-106637 (2020-06-09)
More and more evidence showed that autophagy is an inflammation-related defense mechanism against a variety of diseases including liver fibrosis. However, the essential mechanisms remain poorly understood. In this study, we sought to elucidate the impact of Oroxylin A on