Merck
CLS3201
Corning® CellCube® モジュール25レイヤー、21,250 cm2増殖表面
Tissue Culture (TC)-treated surface, polystyrene (growth surface), sterile, case of 1 ×
別名:
cell culture vessel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.13
製品CLS3201は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
polystyrene (growth surface)
square bottom flask
無菌性
sterile
特徴
cap: no
graduations: no
メーカー/製品名
Corning 3201
包装
case of 1 ×
表面積
21,250 cm2
有効容積
1500 mL
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
詳細
CellCubeモジュールは、密閉型の一体型滅菌済み使い捨て装置であり、出荷前にすべて圧力保持を試験されています。いくつかのスチレン製プレートが並列して設置され、隣接するプレートの間に密閉された薄い層流空間が作成されます。各培養プレートは組み立て前に独自開発の組織培養処理を受け、密度の高い均一な細胞増殖が実現します。これらのGenBank®モジュールでは、いくつかのスチレン製プレートが並列して設置され、隣接するプレートの間に密閉された薄い層流空間が作成されます。-付着依存性細胞の増殖向けに最適に処理された21,250 cm2のポリスチレン製増殖表面-潅流環境により、in vivo条件により即したシミュレーションおよび栄養と酸素の容易な分配が可能-密閉型の一体型滅菌済み使い捨て装置であり、出荷前にすべて圧力保持を試験
法的情報
CELLCUBE is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)