製品CLS3121STPKは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
ジョイント
joint ST/NS24/29
特徴
reusable
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 3121-STPK
H
117 mm
関連するカテゴリー
詳細
交換用24/29スタンダードテーパー栓で、10番ホース接続部を備えています。栓の素材はPTFEで、CLS3121150、CLS3121200、CLS3121250の交換に適しています。
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)