Merck
CLS3022P2L
Corning® 再利用可能な目盛り付きシリンダー
single metric scale with funnel top, polypropylene, "to contain", size 2 L
別名:
lab equipment accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121805
NACRES:
NB.51
製品CLS3022P2Lは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
polypropylene
特徴
graduations 20 mL
メーカー/製品名
Corning 3022P-2L
H × 外径
482 mm × 84 mm
サイズ
2 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
半透明のポリプロピレン製メスシリンダーで、主要なスケールポイントで目盛を浮き彫りにして製造されています。メスシリンダーの底面は六角形で、「受用(TC)」の目盛です。ISO 6706に基づく公差です。60°Cを超える温度に曝すと、正確度に影響を及ぼすおそれがあります。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)