Merck
CLS2510
Corning® 1 x 8 ストリップウェル 96 ウェルプレート
Sulfhydryl-BIND surface
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
flat bottom clear polystyrene (96-well)
包装
plate of 12 strips
メーカー/製品名
Corning 2510
ウェル有効容積
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
「エッグクレート」状の96ウェルストリップホルダーにCostar 1×8ストリップが組み立て済みです。ストリップは一方向でのみホルダーにフィットするため、方向を間違えることがありません。カバーが必要な場合は、切り込みのあるカバーが、完全に組み立てられたストリップホルダーにフィットします。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.