Merck
CLS2482
Corning® 1 x 8 ストリップウェル 96 ウェルプレート
low volume, medium binding surface, black
別名:
1 x 8 strip plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
製品CLS2482は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
black polystyrene plate
flat bottom clear polystyrene (96-well)
round black wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
包装
plate of 12 strips
メーカー/製品名
Corning 2482
サイズ
96 wells
ウェル容積
190 μL
ウェル有効容積
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
black
適合性
suitable for (cell cuture)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
「エッグクレート」状の96ウェルストリップホルダーにCostar 1×8ストリップが組み立て済みです。ストリップは一方向でのみホルダーにフィットするため、方向を間違えることがありません。カバーが必要な場合は、切り込みのあるカバーが、完全に組み立てられたストリップホルダーにフィットします。
特徴および利点
  • Corning® Stripwell 96 well plates are designed for in vitro diagnostic assays such as immobilization of antibodies.
  • Non-treated medium binding hydrophobic surface binds biomolecules through passive interactions.
  • Black wells have low background fluorescence, minimal light scatter, and reduced crosstalk.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)