スキップする
CLS2016
Corning® 凍結保存バイアル用キャップインサート
blue
別名:
Corning cap
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121704
Color:
blue
Sterility:
non-sterile
製品CLS2016は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 2016
color
blue
General description
  • キャップにはめ込んで使用。色の違いによりサンプルの識別が容易
  • 簡単に剥がせる包装を採用
  • すべてのCorning低温バイアル(Corning製品番号430289を除く)に適合
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)