Merck
CLS13955LHTC
Corning® pyrex® media bottle
capacity 5 L, with PBT high temperature caps
別名:
1395-5LHTC, media bottle, pyrex bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
物質
borosilicate glass bottle
cylindrical
red cap
無菌性
non-sterile
特徴
cap
graduations 500 ‑ 4500 mL graduation interval: 500 mL
wide mouth
包装
case of 1 ea
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Corning 1395-5LHTC
ボトル H × 外径
335 mm × 186 mm , approx
キャパシティ
5 L
フィッティング
GL 45 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
These heavy duty Pyrex® round bottles can be used for storage as well as mixing and sampling. They include an autoclavable red polybutylene terephthalate (PBT) GL45 threaded cap with PTFE faced silicone liner and ETFE pouring ring for dry heat sterilization (180°C). New glass bead indicates full capacity line. Bottles have permanent white enamel graduations and marking spots.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)