Merck
CLS139532HTC
Open-top caps for Corning® media storage bottles
For high temps, GL 32 solid top, with PTFE faced silicone liner
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.11
製品CLS139532HTCは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
PTFE liner
red PBT cap
無菌性
non-sterile
包装
pack of 10
フィッティング
GL 32 solid top
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The red Corning polybutylene terephthalate (PBT) high temperature caps have a GL32 thread, can be dry heat sterilized at up to 180 deg. C and have a Polytetrafluorethylene (PTFE) liner for efficient sealing.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)