Merck
CLS1395250HTC
Corning® pyrex® media bottle
capacity 250 mL, with PBT high temperature caps
別名:
1395-250HTC, media bottle, pyrex bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
製品CLS1395250HTCは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
borosilicate glass bottle
cylindrical
red cap
無菌性
non-sterile
特徴
cap
graduations 50 ‑ 200 mL graduation intervals: 50 mL approx
wide mouth
包装
case of 10 ea
pack of 10 ea
メーカー/製品名
Corning 1395-250HTC
ボトル H × 外径
138 mm × 70 mm , approx
キャパシティ
250 mL
フィッティング
GL 45 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These heavy duty Pyrex® round bottles can be used for storage as well as mixing and sampling. They include an autoclavable red polybutylene terephthalate (PBT) GL45 threaded cap with PTFE faced silicone liner and ETFE pouring ring for dry heat sterilization (180°C). New glass bead indicates full capacity line. Bottles have permanent white enamel graduations and marking spots.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)