物質
cylindrical bottle
low-density polyethylene (LDPE)
narrow-mouth bottle
screw top cap
white bottle
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Corning 1300P-1L
H × 外径
135 mm × 58 mm
キャパシティ
1 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These bottles are manufactured from low density polyethylene and are offered with a narrow mouth. The cap and dispensing tube are manufactured from Polypropylene (PP) to optimize backflow of the solution. The design allows minimal turbulence of the liquid in the bottle.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)