Merck
CLS11706
Corning® closed system centrifuge tube
self-standing, pre-assembled, capacity 50 mL, sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
製品CLS11706は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
cap (CentriStar)
clear tube
conical bottom tube
polypropylene
無菌性
sterile
特徴
RCF 3,000 × g
RNase and DNase free
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Corning 11706
パラメーター
3000 × g max. RCF
キャップ直径
35.2 mm , approx.
キャパシティ
50 mL
チューブ直径
29.1 mm , approx.
フィッティング
cap (CentriStar)
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)