Merck
CLS11680
Corning® storage bottles, polystyrene
capacity 1 L, pore size 0.2 μm, I.D. 1/8 in. , C-Flex, sterile
別名:
Plastic Laboratory Bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
製品CLS11680は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
clear bottle
high-density polyethylene cap
polystyrene bottle
無菌性
sterile
特徴
cap
包装
pack of 4 ea
メーカー/製品名
Corning 11680
内径
1/8 in. , C-Flex
ボトルネック直径
~42 mm
キャパシティ
1 L
ポアサイズ
0.2 μm
フィッティング
filter male Luer lock/female Luer lock
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)