Merck
CLS1015P250
Corning® 再利用可能なビーカー、持ち手および注ぎ口付き
polypropylene, size 250 mL
別名:
Corning container
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
製品CLS1015P250は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
polypropylene
特徴
graduations (5 mL)
メーカー/製品名
Corning 1015P-250
H × 外径
115 mm × 77 mm
サイズ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
再利用可能なポリプロピレン製ビーカーで半透明、青色の目盛が印刷されています。
その他情報
Browse all plastic beakers
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)