Merck
CLS10034
Corning® CellBIND® 表面ハイパーフラスコ® 細胞培養容器
surface area 1720 cm2, M flask, bar coded, designed for manual cell culture applications, bag of 4, case of 24
別名:
Corning 細胞培養フラスコ, 細胞培養フラスコ, 細胞培養容器, 組織培養フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.13
物質
cap (plug seal)
flat cap
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
straight neck
詳細
Disposable, intended for one-time use only
無菌性
sterile; γ-irradiated
特徴
cap
graduations: no
包装
case of 24
bag of 4
メーカー/製品名
Corning 10034
最大容量
560 mL
表面積
1720 cm2
有効容積
560 mL
結合型
CellBIND® surface
適合性
designed for manual cell culture applications
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
新しい High Yield PERformance Flask Manual (HYPERFlask M)細胞培養容器のご紹介です。 手作業に特化した設計となっています。 本製品の元となったHYPERFlaskシリーズの細胞培養容器は自動システム用です。卓上でとても一般的に使用されるので、 CorningはHYPERFlaskM容器を、さまざまな細胞培養のアプリケーションに適するように新しい特徴を加えて再デザインしました。
NEW 人間工学的キャップ:ライナーキャップのスムーズな感触により、オペレーターによる容器の開け閉めがさらに人間工学的になりました。
NEW アダプターグリッド:液体を速く出し入れしても気泡が発生しない新設計
NEW シリアルナンバー:シリアルナンバーとそのバーコードを各製品に刻印。肉眼でもバーコードリーダーでもフラスコの追跡が可能
USPクラスVI認定材料を使用:クラス 100,000認定クリーンルームで成形、組み立て
滅菌済み:ガンマ線照射により無菌性保証水準(SAL)10-6まで滅菌
クリーンルームで包装:各包装は二重包装
画期的な 10層デザイン:ポリスチレン製の増殖表面を10枚積層し、相互に結合
最適な増殖性能:Corningの表面処理技術「CellBIND」によりポリスチレン層に気体透過性を付与。優れた細胞接着性と増殖性能を達成
高い細胞回収量:10倍の回収量による高い生産性と容量
高速培養、省スペース:従来の 175 cm2容フラスコ 10本に相当する培養を1本で実現することで、処理時間を短縮し、インキュベーター内のスペースも節約
法的情報
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
HYPERFlask is a registered trademark of Corning, Inc.