Merck
CLS1000P600
Corning® 再利用可能な低い形状のビーカー
polypropylene, size 600 mL
別名:
Corning container
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
製品CLS1000P600は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
polypropylene
特徴
graduations (100 mL)
メーカー/製品名
Corning 1000P-600
H × 外径
125 mm × 89 mm
サイズ
600 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
再利用可能なポリプロピレン製グリフィンビーカーで半透明、青色の目盛が印刷されています。
パーフルオロアルコキシコポリマー製グリフィンビーカーで半透明、目盛スケールを浮き彫りにしています。高温耐性、化学薬品耐性を特長とします。
その他情報
Browse all plastic beakers
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)