Merck
CLLS1004
Sigma-Aldrich
DLD1細胞PTEN -/-
human male colon (Source Disease: Colorectal adenocarcinoma)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 SET
¥589,000
¥589,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 SET
¥589,000
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
NACRES:
NA.81
¥589,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
DLD1細胞PTEN -/-,
由来生物
human male colon (Source Disease: Colorectal adenocarcinoma)
品質水準
OMIMアクセッション番号
保管温度
−196°C
遺伝子情報
human ... PTEN(5728)
詳細
DLD1細胞PTEN -/-は、ヒト成人男性由来の結腸直腸腺癌(上皮細胞)で、ZFNノックアウト改変を有します。
本製品は、ATCCカタログ番号CCL-221に対応します。
アプリケーション
この細胞株用の基本培地はRPMI(カタログ番号R5886)完全増殖培地を作成するには、ウシ胎仔血清(カタログ番号F4135)を最終濃度(v/v)が10%になるまで基本培地に添加してください。
バイアルを37°Cのウォーターバス中で、バイアルキャップが水中に入らないようにしながら、約2分間穏やかに撹拌することによって、すみやかに融解させます。70%エタノールで洗浄し、培地9 mLを添加して125×gで遠心します(5~7分間)。完全培地に再懸濁し、5% CO2雰囲気下で37°Cでインキュベーションします。
培地を週2~3回交換して再生させてください。
細胞凍結培地は、DMSO 1X(カタログ番号C6164)
継代培養比:約1:3~1:10
特徴および利点
このDLD-1細胞は接着性があり、倍加時間は約20時間です。
染色体 10q23.31のジンクフィンガーヌクレアーゼ(ZFN)ノックアウト
品質
マイコプラズマ、無菌性、凍結後生存率、細胞系統同定のための短い反復配列(STR)分析、細胞系統種確認のためのPCRアッセイテスト済み。
免責事項
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • DLD1 Control Cells 1 vial
  • DLD1 Cells PTEN -/- 1 vial
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xi Kang et al.
Scientific reports, 5, 17873-17873 (2015-12-15)
PTEN is a powerful tumor suppressor that antagonizes the cytoplasmic PI3K-AKT pathway and suppresses cellular proliferation. PTEN also plays a role in the maintenance of genomic stability in the nucleus. Here we report that PTEN facilitates DNA decatenation and controls