Merck
CL11400
Sigma-Aldrich
DMT-locMeC(bz) Phosphoramidite
別名:
DMT-locMeC(bz) Phosphoramidite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H54N5O9P
CAS番号:
分子量:
875.94
UNSPSCコード:
41116105
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥98.0% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
powder
不純物
≤3 wt. % Residual Solvent Content
<0.4 wt. % water content (Karl Fischer)
<0.5% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
white to off-white
溶解性
acetonitrile: 0.2 M, clear, colorless
Absorption
<0.1 in acetonitrile at 0.2 m
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
保管温度
−20°C
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)