Merck
CSE-119
95122019, fish unknown/unspecified, Fibroblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
product name
CSE-119, 95122019
由来生物
fish unknown/unspecified
成長モード
Adherent
核型
Diploid and modal no. 60
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Fish Coho salmon fibroblast
細胞株の説明
The fish cell line CSE-119 was initiated in 1963 from pooled embryos of Coho salmon (Oncorynchus kisutch). CSE-119, also known as Coho salmon embryo-119, are susceptible to infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) but show a lack of sensitivity to infection with viral haemorrhagic septicaemia virus (VHSV) or infectious haematopoietic necrosis virus (IHNV). This might be correlated to the natural resistance to infectious haemotopoietic necrosis in this species. For replication of salmonid viruses CSE-119 cells should be incubated at 18°C.
アプリケーション
Isolation of viruses from clinical samples, virus propagation
培地
EMEM(EBSS) + 2 mMグルタミン + 1%非必須アミノ酸(NEAA) + 10%ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 15-21°C; split every 10-14 days; requires a new flask every passage. Fish cell lines detach easily during transit if the culture is too young. After resuscitation spli
その他情報
HPA Culture Collections由来でSIGMAによって供給される培養物は研究の目的のみに使用できます。商業目的での細胞株の使用に関する質問は、その細胞株のデポジターに照会されます。一部の細胞株には、細胞株の供給の前に受給予定者によって物質移動契約書への記入を完了させるという要求など、さらなる特別な公開条件があります。詳しくはTerms & Conditions of Supplyをご覧ください。
Depositor and originator: Dr J L Fryer, Department of Microbiology, Oregon State University,Corvallis