Merck
IMT 9
95060901, deer skin, Fibroblast-like
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
IMT 9, 95060901
由来生物
deer skin
成長モード
Adherent
核型
Stable 2n = 6 genome
形態
Fibroblast-like
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Indian Muntjac skin fibroblast
細胞株の説明
The cell line IMT 9 has been derived from the non-transformed skin fibroblast cell line Indian Muntjac (Sigma product no. 90112813). Transformation was achieved by continuous exposure to low-level cadmium (5 μM) and a short non-toxic single dose of methyl-nitroso urethane (MNU, 24 h at 0.1μm). Exposure to cadmium led to the establishment of SCR5 (ECACC product no. 95071120); the MNU treatment of SCR5 cells followed by tumour formation in a nude mouse gave rise to the cell line IMT9. IMT9 is highly tumourigenic whereas SCR5 expresses a low tumour level. The cells have been eradicated from mycoplasma at ECACC.
培地
MEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:8 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
HPA Culture Collections由来でSIGMAによって供給される培養物は研究の目的のみに使用できます。商業目的での細胞株の使用に関する質問は、その細胞株のデポジターに照会されます。一部の細胞株には、細胞株の供給の前に受給予定者によって物質移動契約書への記入を完了させるという要求など、さらなる特別な公開条件があります。詳しくはTerms & Conditions of Supplyをご覧ください。
Depositor and originator: Dr. M. Ord, University of Southampton, Department of Biology, School of Biological Sciences, Southampton, UK.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)