Merck
AFRC MAC 132
92102341, Reactivity: Anti-LDL, Human
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
Rat x Rat Hybridoma
ImmunoDon
DA rat spleen
骨髄腫
Y3
反応性
Anti-LDL, Human
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgG2b
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Rat Y3 x Rat DA spleen
細胞株の説明
The antibody is directed against human low density lipoproteins (LDL). It also reacts LDL of the Rhesus monkey.
免疫原
Human low density lipoproteins
培地
DMEM + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. These cells require mouse spleen feeder layers upon resuscitation
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)