Merck
XrS6
92052128, hamster ovary, Epithelial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
XrS6, 92052128
由来生物
hamster ovary
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Hamster Chinese ovary
細胞株の説明
Derived from the parent line CHO-K1 and is hypersensitive to ionising radiation but not to UV irradiation. Cells may revert to wild-type after 1-2 weeks in culture. They should be checked for sensitivity and recloned when necessary.
アプリケーション
Radiation sensitivity and mutation studies.
培地
EMEM(EBSS) + 2 mMグルタミン + 1%非必須アミノ酸(NEAA) + 10%ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:10 i.e. seeding at 1-2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)