Merck
KU-812F
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 90071804, human blood, Lymphoblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
human blood
包装
tube of 5 μg 90071804-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90071804-1VL
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human myelogenous leukaemia
細胞株の説明
A subclone of the chronic myelogenous leukaemia cell line KU812 (Sigma Catalogue number. 90071807).
アプリケーション
Chromosome and tumourigenicity studies
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12,13
D13S317: 8
D16S539: 9
D5S818: 10
D7S820: 12
THO1: 9
TPOX: 12
vWA: 15
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)