Merck
M-MSV-BALB/3T3
90030802, mouse embryo, Fibroblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
M-MSV-BALB/3T3, 90030802
由来生物
mouse embryo
成長モード
Adherent
核型
Modal no. 57
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse BALB/3T3 embryo, Moloney sarcoma virus transformed
細胞株の説明
Derived from BALB/3T3 clone A31 (Sigma Catalogue number. 86110401) by infection with M-MSV. A M-MSV non-producer, but addition of MuLV permits rescue of the MSV genome. Cells produce tumours in suitable hosts; lack contact inhibition in vitro cultures; morphologically identical to virus releasing lines.
アプリケーション
Transformation and virus studies: M-MSV, MuLV
培地
DMEM + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)