製品名
Jurkat E6.1 Cell Line human, 88042803, from human blood(leukemic T-cell lymphoblast)
由来生物
human blood (leukemic T-cell lymphoblast)
成長モード
Suspension
核型
Pseudodiploid, modal No 46
形態
Not specified
製品
Interleukin 2 (IL-2), human alpha interferon
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
細胞株の説明
アプリケーション
- study cell-independent/vector-free delivery of bovine serum albumin-fluorescein conjugate
- determine the cytotoxicity of the cytolethal distending toxin (CDT) holotoxin and its components
- study the expression of bisphenol A exposed estrogen receptor-β (ERβ) and estrogen-related-receptor-α (ERRα) in vitro
DNAプロファイル
CSF1PO: 11,12
D13S317: 8,12
D16S539: 11
D5S818: 9
D7S820: 8,10
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,10
vWA: 18
培地
継代と培養方法
その他情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Application note on how the CellASIC® ONIX2 microfluidic system can be used to analyze caspase-3 mediated apoptosis/cell death and cellular hypoxia in live immune and cancer cell lines.
プロトコル
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.