Merck
FM3A
87100804, mouse breast, Lymphoblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
product name
FM3A, 87100804
由来生物
mouse breast
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
関連するカテゴリー
細胞株の由来
Mouse C3H mammary carcinoma
細胞株の説明
A temperature sensitive mutant of the C3H mouse mammary carcinoma.
アプリケーション
発がん性の研究
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 1-3x100,000 cells/ml; 5% CO2; 30-33°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.