Merck
CCRF-HSB-2
85112801, human blood, Lymphoblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
CCRF-HSB-2, 85112801
由来生物
human blood
成長モード
Suspension
核型
2n = 46
形態
Lymphoblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Caucasian acute lymphoblastic leukaemia
細胞株の説明
A T lymphoblastoid line obtained from the peripheral blood of an 11 year old Caucasian male with acute lymphoblastoid leukaemia which has been passaged eight times through new-born Syrian Hamsters. These may be grown to a high density in a spinner type suspension culture.
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 10,12
D16S539: 9,13
D5S818: 11,12
D7S820: 11,12
THO1: 9,10
TPOX: 8
vWA: 18,19
培地
IDMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Maintain cultures between 5-8x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Maximum cell density 2-3x1,000,000 cells/ml.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)