Merck
RPMI 1788
85112106, human blood, Lymphoblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
product name
RPMI 1788, 85112106
由来生物
human blood
成長モード
Suspension
核型
2n = 46, modal no. 45
形態
Lymphoblast
製品
Immunoglobulin M (IgM) (Lambda light chain)
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
関連するカテゴリー
細胞株の由来
Human Caucasian peripheral blood lymphocyte
細胞株の説明
Derived from the peripheral blood of an apparently normal 33 year old Caucasian male. The cells secrete IgM (lambda light chain). HLA = A2, Aw33, B7, B14.
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10
D13S317: 11,13
D16S539: 10,13
D5S818: 12,13
D7S820: 10,12
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,9
vWA: 18,19
培地
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-4x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Maximum cell density 1-2x1,000,000 cells/ml.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.