由来生物
human lung
包装
tube of 5 μg 11120713-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11120713-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Mesenchymal with thin cytoplasmic processes
受容体
Not specified
関連疾患
cancer
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
細胞株の由来
A human mesothelioma cell line derived from a malignant mesothelioma. Asbestos exposure
細胞株の説明
ZL34 was derived from a fibrous tumour of the pleural cavity in a 53-year old male patient, prior to treatment, with a known history of exposure to asbestos.
DNAプロファイル
STR-PCR Data:
Amelogenin: X
CSF1PO: 11,13
D13S317: 11,12
D16S539: 11
D5S818: 11
D7S820: 9
THO1: 6
TPOX: 8
vWA: 18,20
Amelogenin: X
CSF1PO: 11,13
D13S317: 11,12
D16S539: 11
D5S818: 11
D7S820: 9
THO1: 6
TPOX: 8
vWA: 18,20
培地
継代と培養方法
Split subconfluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C. Suggested seeding density 1-4 x 10,000 cells/cm2.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)