由来生物
human cervix
包装
tube of 5 μg 11033103-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11033103-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
細胞株の由来
HeLa, genetic modification, human androgen receptor, firefly luciferase reporter gene, MMTV promoter
細胞株の説明
4-11 is a HeLa cell line stably transfected with two constructs: the human androgen receptor (hAR) expression construct; a firefly luciferase reporter gene under the control of the MMTV promoter. 4-11 can be used to detect androgenic activity of chemicals.
DNAプロファイル
STR-PCR Data:
Amelogenin: X
CSF1PO: 9,10
D16S539: 9,10
D5S818: 11,12
D7S820: 8,12
THO1: 7
TPOX: 8,12
vWA: 16,18
Amelogenin: X
CSF1PO: 9,10
D16S539: 9,10
D5S818: 11,12
D7S820: 8,12
THO1: 7
TPOX: 8,12
vWA: 16,18
培地
DMEM (D6546) + 2 mM L-Glutamine (G7513) + 10% FBS / FCS (F2442) + 16 μg/ml Blasticidin S HCL + 800 μg/ml G418.
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10, i.e. seeding at 2 x 104 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
法的情報
US7537904B1 N Ooe & Matsunaga H 2009.Cell for measuring the ability to control the activity of a ligand-responsive transcription control factor.
免責事項
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)