製品名
MM138 Cell Line human, 10092321, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
由来生物
human skin
包装
tube of 5 μg 10092321-DNA-5UG
pkg of vial of cells 10092321-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
metastasis
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human melanoma; from metastatic site - lymph node
細胞株の説明
Metastatic Melanoma (metastatic site: lymph node). Cell Bank Australia reference number: CBA1345.
培地
RPMI 1640 (with 2 mM L-Glutamine + 25 mM HEPES) + 10% fetal bovine serum (FBS).
継代と培養方法
Optimal split ratio 1:4, MM138 has a relatively slow doubling time of around 60 hours. It does not become confluent and will detach after 6-7 days. If split too hard the doubling time is greatly increased. (Seeding density 0.8 x104 cells/cm2). Harvest the cells using 0.05% Trypsin/EDTA at 37 °C for 5 min.
その他情報
HPA Culture Collections由来でSIGMAによって供給される培養物は研究の目的のみに使用できます。商業目的での細胞株の使用に関する質問は、その細胞株のデポジターに照会されます。一部の細胞株には、細胞株の供給の前に受給予定者によって物質移動契約書への記入を完了させるという要求など、さらなる特別な公開条件があります。詳しくはTerms & Conditions of Supplyをご覧ください。
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ