製品名
N18TG2, 08062523
由来生物
mouse nerve
成長モード
Adherent
核型
mean chromosome number is 89
形態
Neuronal
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse neuroblastoma
細胞株の説明
A 6-thioguanine-resistant clone of N18 (a clonal line produced from the mouse neuroblastoma C1300). (Mouse strain A/Jax). This cell line exhibits high levels of acetylcholinesterase. Found to be tumourigenic in BALB/c nude mice.
アプリケーション
Used in the generation of cell hybrids.
培地
DMEM + 2 mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 0.1 mM 6-thioguanine
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.05% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)