Merck
COV318
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 7071903, human ovary, Polygonal & fusiform
別名:
COV-318 Cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
human ovary
包装
tube of 5 μg 07071903-DNA-5UG
pkg of vial of cells 07071903-1VL
成長モード
Adherent
核型
Modal chromosome no. 74 (68-77)
形態
Polygonal & fusiform
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human ovarian epithelial-serous carcinoma, peritoneal ascites
細胞株の説明
A human ovarian epithelial-serous carcinoma cell line established from a peritoneal ascites. Anchorage-independent growth in agar has been reported.
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,13
D13S317: 14
D16S539: 9,12
D5S818: 11,13
D7S820: 9
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 15
培地
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
継代と培養方法
Split confluent cultures 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)