Merck
C9984
Sigma-Aldrich
Z-Gly-Leu-Phe-クロロメチルケトン
≥90% (TLC), solid
別名:
Z-GLF-CMK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H32N3O5Cl
CAS番号:
分子量:
502.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥90% (TLC)
形状
solid
溶解性
DMSO: 1 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)CCl
InChI
1S/C26H32ClN3O5/c1-18(2)13-22(25(33)30-21(23(31)15-27)14-19-9-5-3-6-10-19)29-24(32)16-28-26(34)35-17-20-11-7-4-8-12-20/h3-12,18,21-22H,13-17H2,1-2H3,(H,28,34)(H,29,32)(H,30,33)/t21-,22-/m0/s1
InChI Key
BRGPJZPHCVTNNI-VXKWHMMOSA-N
Amino Acid Sequence
Z-Gly-Leu-Phe-CMK
生物化学的/生理学的作用
カテプシンGインヒビタ-。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C9984-10MG-PW:
C9984-10MG:
C9984-BULK:
C9984-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Substrate binding site in bovine chymotrypsin A-gamma. A crystallographic study using peptide chloromethyl ketones as site-specific inhibitors.
D M Segal et al.
Biochemistry, 10(20), 3728-3738 (1971-09-28)