Merck
C9455
Sigma-Aldrich
Cellobiitol
≥98%
別名:
4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucitol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H24O11
CAS番号:
分子量:
344.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98%
SMILES記法
OCC(O)C(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)CO
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)