屈折率
n20/D 1.409 (lit.)
bp
168-170 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
132.8 °F - closed cup
引火点(℃)
56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C8634-BULK:
C8634-5G:
C8634-1G:
C8634-500MG:
C8634-100MG:
試験成績書(COA)