スキップする
C8554
絨毛性ゴナドトロピン ヒト
lyophilized powder, suitable for mouse embryo cell culture
別名:
HCG, コリオゴニン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
50 I.U.
カートの在庫状況を確認する
¥12,500
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-660-2
NACRES:
NA.32
MDL number:
Biological source:
human urine
Form:
lyophilized powder
¥12,500
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
human urine
Quality Segment
sterility
aseptically processed
form
lyophilized powder
potency
≥5,000 I.U. per mg
mol wt
37.9 kDa, apparent mol wt 37.9 kDa by SDS-PAGE
drug control
Home Office Schedule 4.2
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
impurities
HBV,HCV and HIV, tested negative
solubility
H2O: 1 mL/vial, saline: 1 mL/vial
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CGA(1081)
General description
LH、FSH、TSHのものと同一の92アミノ酸で構成されるα鎖と、LH、FSH、TSHのものとは異なる149アミノ酸で構成されるβ鎖からなる糖タンパク質ホルモンです。絨毛組織によって産生され、妊娠初期の黄体の維持に関与しています。また、栄養膜腫瘍によっても産生され、遊離hCG β鎖と高度にグリコシル化されたhCGの増加によって特徴づけられます。
注:真の分子量は糖鎖付加の程度により幅があり、理論上の分子量とは異なります。理論上の分子量は、2つのサブユニットを含む天然型で37.9 kDaです。α = 14.9 kDa (ポリペプチド:約10.2 kDa、糖:約4.7 kDa), β = 23.0 kDa (ポリペプチド:約16.0 kDa、糖:約7.0 kDa) 参照:J. Biol.Chem. 248, 6796-6827 (1973).
Application
マウスでの過排卵の誘導に有用です。
Biochem/physiol Actions
Human chorionic gondadotropin (hCG) may be used as an alternative to PMSG to induce ovulation in laboratory animals.[1] When hCG was injected into laboratory animals via intravenous (i.v.), intraperitoneal (i.p.), or subcutaneous (s.c.) methodstet, the effective dose values for 50% of the animals (ED50) per animal and per body weight (kg) in parenthesis were as follows:
Mice: i.v. 0.2 (7.7) I.U.; i.p. 0.3 (11.5) I.U.; s.c. 0.7 (26.9) I.U.
Syrian hamsters: i.v. 1.0 (9.5) I.U.; i.p. 1.8 (17.1) I.U.; s.c. 2.6 (24.8) I.U.
Rats: i.v. 1.3 (4.6) I.U.; i.p. 3.5 (12.3) I.U.; s.c.7.5 (26.3) I.U.
Using PMSG, the ED50 values per animal and per body weight (kg) in parenthesis were as follows:
Mice: i.v. 0.8 (30.8) I.U.; i.p. 2.0 (76.9) I.U.; s.c. 2.8 (107.7) I.U
Syrian hamsters: i.v., 3.6 (34.3) I.U.; i. p., 8.0 (76.2) I.U.; s.c., 13.2 (125.7) I.U.
Rats: i.v., 6.0 (76.8) I.U.; i p., 20.8 (73.0) I.U.; s.c., 76.8 (269.5) I.U.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C1063CG5230734
biological source
human urine
biological source
human urine
biological source
human urine
biological source
human
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solid
Gene Information
human ... CGA(1081)
Gene Information
human ... CGA(1081)
Gene Information
human ... CGA(1081)
Gene Information
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Could you provide the concentration of C8554 in milligrams per milliliter (mg/ml)?
    1 回答
    1. The concentration in milligrams per milliliter (mg/mL) depends on the lot. For C8554, which comes in 50 IU per vial, if the specific activity is 5807 IU/mg as indicated in the CoA, dividing this number by 50 IU yields a mass of 8.6 µg. With 1 mL, the concentration would be 8.6 µg/mL.