Merck
C8480
Sigma-Aldrich
D-erythro-Ceramine C8
98% (TLC), solid
別名:
N-Octyl-D-sphingosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H53NO2
分子量:
411.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
98% (TLC)
フォーム
solid
white
溶解性
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NCCCCCCCC
InChI
1S/C26H53NO2/c1-3-5-7-9-11-12-13-14-15-16-17-18-20-22-26(29)25(24-28)27-23-21-19-10-8-6-4-2/h20,22,25-29H,3-19,21,23-24H2,1-2H3/b22-20+/t25-,26+/m0/s1
InChI Key
CSRGRGSMEUKQSD-XQAXIDAFSA-N
生物化学的/生理学的作用
Inert to ceramidases; induces peak DNA fragmentation in 6 hrs; induces apoptosis in U937 cells.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C8480-VAR:
C8480-1MG:
C8480-1MG-PW:
C8480-5MG:
C8480-25MG:
C8480-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
N Karasavvas et al.
European journal of biochemistry, 236(2), 729-737 (1996-03-01)
We investigated the ability of N-octanoyl-sphingosine (C8-Cer) stereoisomers, N-octanoyl-DL-erythro-dihydrosphingosine (DL-e-DHC8-Cer), and a new ceramide derivative, N-octyl-D-erythro-sphingosine (D-e-C8-Ceramine), to induce apoptosis in U937 cells. We found the C8-Cer stereoisomers to be stereospecific with the D- and L-threo stereoisomers being severalfold more