Merck
C8133
Sigma-Aldrich
5-クロロ-7-ヨード-8-キノリノール
~95%
別名:
5-クロロ-8-ヒドロキシ-7-ヨードキノリン, クリオキノール, ヨードクロロヒドロキシキン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H5ClINO
CAS番号:
分子量:
305.50
Beilstein:
153637
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
~95%
SMILES記法
Oc1c(I)cc(Cl)c2cccnc12
InChI
1S/C9H5ClINO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
InChI Key
QCDFBFJGMNKBDO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C8133-1KG:
C8133-50G:
C8133-250G:
C8133-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)