スキップする
C8115
コロナチン
from Pseudomonas syringae pv Glycinea, >95% (HPLC)
別名:
COR, シクロプロパンカルボン酸,2-エチル-1-[[(6-エチル-2,3,3a,6,7a-ヘキサヒドロ-1-オキソ-1H-インデン-4-イル)カルボニル]アミノ]
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 mg
在庫あり出荷可能fromŽsìŽs‘å’¬368
¥56,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C18H25NO4
分子量:
319.40
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
MDL number:
¥56,000
在庫あり出荷可能詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
Pseudomonas syringae pv Glycinea
Quality Segment
assay
>95% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble 0.2 mg/mL, DMSO: soluble 20 mg/mL, methanol: soluble 20 mg/mL
mode of action
enzyme | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC1CC2C(CCC2=O)C(=C1)C(=O)NC3(CC3CC)C(O)=O
InChI
1S/C18H25NO4/c1-3-10-7-13-12(5-6-15(13)20)14(8-10)16(21)19-18(17(22)23)9-11(18)4-2/h8,10-13H,3-7,9H2,1-2H3,(H,19,21)(H,22,23)
InChI key
FMGBNISRFNDECK-UHFFFAOYSA-N
Application
コロナチンは、アトロパープレアglycineamaculicolamorsprunorumトマトなどのPseudomonas syringae(シリンゲ菌)病原体類のいくつかの種類によって生成されるポリケチド植物毒素です。コロナチンは、corP、corS、corRといった調節遺伝子の研究に使用されてきました。Nicotiana tabacum(たばこ)葉におけるエチレン合成の刺激の研究に使用されました。
Biochem/physiol Actions
コロナチンは、Pseudomonas syringae(シリンゲ菌)病原型グループのいくつかのメンバーによって産生されるポリケチド植物毒素です。生合成中間体として機能する、コロナファシン酸(CFA)、コロナミン酸(CMA)という2つの異なる構造コンポーネントで構成されます。肥大と白化を誘発し、根の伸長を抑制し、エチレン生成を刺激することが知られています。
コロナチンは、Pseudomonas syringae(シリンゲ菌)病原型グループのいくつかのメンバーによって産生されるポリケチド植物毒素です。肥大と白化を誘発し、根の伸長を抑制し、エチレン生成を刺激することが知られています。
Other Notes
容器は固く閉め、乾燥した、通気の良い場所で保管してください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML2080SML1680SML2692
AZD1283 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2080
AZD1283
Ex26 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1680
Ex26
DCPIB ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2692
DCPIB
description
from Pseudomonas syringae pv Glycinea, >95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
mode of action
enzyme | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
>95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: soluble 0.2 mg/mL, DMSO: soluble 20 mg/mL, methanol: soluble 20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
C8115-BULK: + C8115-1MG: + C8115-VAR: + C8115-1MG-PW:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)